Learn More
3-Yodo-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7057044
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15482729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66356.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92525-10-5
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.002
Número MDL MFCD08435890
Clave InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
Nombre IUPAC 3-yodo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Color Marrón
Densidad 1.936 g/mL
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.588
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido