Learn More
Ácido 3-indolbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. 10183740
Marca: Thermo Scientific Acros 160690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-32-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00005664
Clave InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Nombre IUPAC ácido 4-(1H-indol-3-il)butanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolebutyric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 125.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, II, 54
Índice Merck 15, 5005
Información de solubilidad Solubility in water: 250mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,benzene,,dimethyl sulfoxide and petroleum ether,insoluble in chloroform,5% in ethanol: clear,brownish solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Indolebutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.