Learn More
3-Hidroxixantona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15460219 1 g 1 g
15470219 5 g 5 g
2 options
Code produit. 15460219
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H63495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3722-51-8 | C13H8O3 | 212.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3722-51-8
Fórmula molecular C13H8O3
Peso molecular (g/mol) 212.204
Número MDL MFCD00604748
Clave InChI XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sieber linker, 3-hydroxy-9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy-xanthen-9-one, 3-hydroxyxanthone, 9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy, sieber linker;, xanthen-9-one, 3-hydroxy, pubchem12819, acmc-209irq, 3-hydroxy-9-xanthenone
PubChem CID 5376013
Nombre IUPAC 3-hidroxixanton-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyxanthone
Punto de fusión 243°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 170775
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.