Learn More
3-Hidroxixantona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15460219 1 g 1 g
15470219 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15460219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3722-51-8 | C13H8O3 | 212.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3722-51-8
Fórmula molecular C13H8O3
Peso molecular (g/mol) 212.204
Número MDL MFCD00604748
Clave InChI XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sieber linker, 3-hydroxy-9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy-xanthen-9-one, 3-hydroxyxanthone, 9h-xanthen-9-one, 3-hydroxy, sieber linker;, xanthen-9-one, 3-hydroxy, pubchem12819, acmc-209irq, 3-hydroxy-9-xanthenone
PubChem CID 5376013
Nombre IUPAC 3-hidroxixanton-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyxanthone
Punto de fusión 243°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 170775
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido