Learn More
Ácido 3-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10497880
Marca: Thermo Scientific Acros 120985000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-06-9
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002506
Clave InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
PubChem CID 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 201.0°C to 204.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 10, 134
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.