Learn More
3-hidroxibenzaldehído, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-144257 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636502 100 g Frasco de plástico 100 g
10020940 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10636502
Marca: Thermo Scientific Acros 120961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-83-4
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00003368
Clave InChI IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 105°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 191°C (50.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.