Learn More
3'-Hidroxiacetofenona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-144239 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687201 5 g Frasco de vidrio 5 g
10526792 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10687201
Marca: Thermo Scientific Acros 411910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-71-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002298
Clave InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxyacetophenone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 97.0°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 296.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 86
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino