Learn More
3-Hidroxi-5-fenil-2-ciclohexen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031236
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 15464937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32241.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35376-44-4
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00463813
Clave InChI ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
PubChem CID 3258759
Nombre IUPAC 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Punto de fusión 186°C to 187°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%