Learn More
Hidracida de ácido3-hidroxi-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11453267 25 g 25 g
11463267 100 g 100 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16192.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5341-58-2 | C11H10N2O2 | 202.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5341-58-2
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD00004097
Clave InChI FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
Nombre IUPAC 3-hidroxinaftaleno-2-carbohidracida
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 395153
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 98%