Learn More
3-Hexin-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hexyn-2-one |
| Densidad | 0.88 |
| Punto de ebullición | 67°C to 68°C (50 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 39°C (102°F) |
| Índice de refracción | 1.441 |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 1699613 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |