Learn More
3-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509625 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675922 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10784801 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11994811 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10675922
Marca: Thermo Scientific Acros 120382500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-35-4
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009483
Clave InChI NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
Nombre IUPAC heptan-3-ona
SMILES CCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptanone
Punto de fusión -39.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3COC2H5
Índice de refracción 1.4075 to 1.4095
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,699
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L water (20° c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.