missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-furoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7045696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11312537 5 g 5 g
11322537 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11312537

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11629.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol

3-Furoic acid is used in synthesis of furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction. It exhibits hypolipidemic activity in rodents. It lowers serum cholesterol and serum triglyceride levels in mice and rats.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 3-furoico se usa en la síntesis del ácido furano-2,5- y furano-2,4-dicarboxílico libre de disolventes mediante la reacción de desproporción. Muestra actividad hipolipidémica en roedores. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos séricos en ratones y ratas.

Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcohol, etanol y metanol.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 488-93-7
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Número MDL MFCD00005350
Clave InChI IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
Nombre IUPAC ácido furan-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=COC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Furoic acid
Punto de fusión 120°C to 123°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108638
Información de solubilidad Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.