Learn More
Bromuro de 3-fluorbencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-134176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
Código de producto. 10220893
Marca: Thermo Scientific Acros 119400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-41-7 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-41-7
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00000340
Clave InChI SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl bromide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.541g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 05, II, 238
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.