Learn More
3-Fluoro-5-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382509 5 g 5 g
11372509 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11382509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26630.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216976-31-7
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD04115885
Clave InChI AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83
PubChem CID 3549669
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-metilfenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylphenol
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 97%