Learn More
Ácido 3-fluoro-5-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409507 1 g 1 g
15419507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52768.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609807-25-2
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.946
Número MDL MFCD07363780
Clave InChI MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 2763243
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-5-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%