Learn More
3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona, +97 %
Product Code. 11499847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11499847 5 g 5 g
11489847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499847 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22814.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 237761-78-3
Fórmula molecular C10H8F4O
Peso molecular (g/mol) 220.17
Número MDL MFCD00236306
Clave InChI FUSVMXQCFHNSHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoro-4'-trifluoromethyl propiophenone, 1-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 3-fluoro-4-trifluoromethyl propiophenone, acmc-1cccn, 1-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, 1-3-fluoranyl-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one
PubChem CID 2737614
Nombre IUPAC 1-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.17
Porcentaje de pureza ≥97%