Learn More
Alcohol 3-fluoro-4-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460047 1 g 1 g
11470047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20976.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230295-16-6
Fórmula molecular C8H6F4O
Peso molecular (g/mol) 194.129
Número MDL MFCD00236285
Clave InChI MTBRNORZNYPTIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl-3-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-20amab, rarechem al bd 0450, benzenemethanol,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2737562
Nombre IUPAC [3-Fluoro-4-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 28°C to 32°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.13
Porcentaje de pureza 97%