Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15483457 250 mg 250 miligramos
11491330 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15483457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26392.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y la industria farmacéutica, la agroquímica y la de los colorantes.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177596-38-2
Fórmula molecular C7H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 196.101
Número MDL MFCD06660342
Clave InChI UTFSPWRTXCDUIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy, 1-fluoro-5-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene, acmc-1bxa3, 3-fluoro-4-trifluromethoxyphenol, 3-fluoranyl-4-trifluoromethyloxy phenol
PubChem CID 2783357
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1
Porcentaje de pureza 97%