Learn More
3-Fluoro-4-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499802 5 g 5 g
11409812 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499802 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10840.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-34-4
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00007053
Clave InChI WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metil-1-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Punto de fusión 51°C to 55°C
Densidad 1.438
Punto de ebullición 97°C to 98°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2502584
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 99%