Learn More
3-Fluoro-4-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10662145 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-41-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-41-2
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00041251
Clave InChI CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 95°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(NO2)OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo