Learn More
Bromuro de 3-fluoro-4-metoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15403397 250 mg 250 miligramos
11362099 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15403397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26116.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331-61-3 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331-61-3
Fórmula molecular C8H8BrFO
Peso molecular (g/mol) 219.05
Número MDL MFCD00671768
Clave InChI KLWYYWVSFYRPLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxybenzene, 3-fluoro-4-methoxybenzylbromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy-benzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy, pubchem4923, acmc-1ckmo, 4-bromomethyl-2-fluoroanisole
PubChem CID 2774553
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-2-fluoro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CBr)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 44°C to 46°C
Olor Pungent
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza 98%