Learn More
3-Fluoro-4-yodotolueno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15480368 1 g 1 g
15490368 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15480368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53491.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-79-9
Fórmula molecular C7H6FI
Peso molecular (g/mol) 236.028
Número MDL MFCD00143162
Clave InChI XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-iodotoluene, 2-fluoro-1-iodo-4-methyl-benzene, benzene, 2-fluoro-1-iodo-4-methyl, pubchem1621, ksc493m8l, 4-methyl-2-fluoro-1-iodobenzene, buttpark 148\01-16
PubChem CID 2774524
Nombre IUPAC 2-fluoro-1-yodo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-iodotoluene
Densidad 1.803
Punto de ebullición 138°C to 139°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.581
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.03
Porcentaje de pureza 97%