Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(4-morfolinilcarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431386 250 mg 250 miligramos
15421386 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54607.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008119-70-7
Fórmula molecular C11H13BFNO4
Peso molecular (g/mol) 253.036
Número MDL MFCD20265298
Clave InChI PCOQCLUJTVPMSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-4-4-morpholinylcarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-morpholin-4-yl carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 57618415
Nombre IUPAC ácido [3-fluoro-4-(morfolina-4-carbonil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.04
Porcentaje de pureza 97%