Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta de aluminio de 3 dientes
Descripción
- Fabricado en aluminio con corcho blando dentro de los dientes
- Longitud del eje de 140 mm
- Capaz de sostener diámetros de hasta 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinza de soporte |
| Material | Aluminio, corcho |
| Diámetro (métrico) | 0 a 100 mm |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 8 mm de diám. |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0 y 100 mm |