Learn More
3-exo-Hidroximetilbiciclo[2.2.1]heptil-2-exo-amina, clorhidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10606281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 MG
10606281 250 mg 250 MG
1 options
Código de producto. 10606281
Marca: Thermo Scientific Acros 265932500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-exo-Hydroxymethylbicyclo[2.2.1]heptyl-2-exo-amine, hydrochloride
Nombre de nota 97%
CAS 205639-91-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 174°C to 175°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H15NO·HCl
Número MDL MFCD00216898
Cantidad 250 mg
Sinónimo diexo-3-amino-bicyclo 2.2.1 hept-2-yl-methanol hydrochloride, 1s,2r,3s,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 heptan-2-yl methanol hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI JBSSFLCCAAVUFA-SZPCUAKFSA-N
SMILES C1CC2CC1C(C2N)CO.Cl
Nombre IUPAC [(1S,2R,3S,4R)-3-amino-2-biciclo[2.2.1]heptanil]metanol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 177.67
PubChem CID 43865920
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Fragmentos cristalinos y polvo