Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-3-oxetanemethanol |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0190g/mL |
| Punto de ebullición | 96.0°C (4.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 108°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.