Learn More
Yoduro de 3-etil-2-metilbencoxazolio, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide |
| Punto de fusión | 196°C to 198°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.12 |
| Porcentaje de pureza | 95% |