Learn More
3-Etoxisalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11445546 50 g 50 g
11455546 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11445546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20702.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 492-88-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Ethoxysalicylaldehyde is employed in the preparation of Schiff base ligand through condensation with trans-1,2-diaminocyclohexane. It is also useful for the preparation of substituted salen-type Schiff base ligands. Further, it is used to prepare 2-ethoxy-6-[(3-methylaminopropylimino)methyl]phenol by reaction with N-methylpropane-1,3-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etoxisalicilaldehído se emplea en la preparación del ligando de base de Schiff a través de la condensación con trans-1,2-diaminociclohexano. También es útil para la preparación de ligandos de base de Schiff de tipo saleno sustituido. Además, se utiliza para preparar 2-etoxi-6-[(3-metilaminopropilimino)metil]fenol por reacción con N-metilpropano-1,3-diamina.
Solubilidad
Soluble en agua fría. No soluble en metanol, etanol, acetona y acetonitrilo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-88-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003323
Clave InChI OFQBYHLLIJGMNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-2-hydroxy, novovanillin, o-ethylvanillin, salicylaldehyde, 3-ethoxy, unii-hb4h48mkni, 2-hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, hb4h48mkni, 3-ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem3123
PubChem CID 68117
Nombre IUPAC 3-Etoxi-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxysalicylaldehyde
Punto de fusión 66°C to 68°C
Punto de ebullición 263°C to 264°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in cold water. Insoluble in methanol,ethanol,acetone and acetonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%