Learn More
Ácido de 3-etoxicarbonilo-4-fluorofenilborónico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15259936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259936 250 mg 250 miligramos
15279926 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454402500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 874219-36-0
Fórmula molecular C9H10BFO4
Peso molecular (g/mol) 211.98
Número MDL MFCD08061836
Clave InChI YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
PubChem CID 24901771
Nombre IUPAC ácido (3-etoxicarbonil-4-fluorofenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid
Punto de fusión 146.5°C to 148.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.99
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.