Learn More
3-Etoxibenzhidracida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362466
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11362466 5 g 5 g
11352466 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11362466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06330.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-etoxibenzhidracida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27830-16-6
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD00017063
Clave InChI ROKJUCOMVRXSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxybenzhydrazide, m-ethoxy benzhydrazide, 3-ethoxybenzoic acid hydrazide, 1-ethoxybenzene-3-carbohydrazide, m-ethoxybenzhydrazide, #, acmc-1cs7h, 3-ethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3-ethoxy-, hydrazide
PubChem CID 141381
Nombre IUPAC 3-etoxibenzohidrazida
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxybenzhydrazide
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2577763
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%