missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Etoxi-4-metoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11416486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11416486 100 g 100 g
11496476 5 g 5 g
11406486 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11416486

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24762.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1131-52-8 | C10H12O3 | 180.203 g/mol

3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 3-etoxi-4-metoxibenzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Soluble en metanol.

Notas
Sensible al aire. Almacenar en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1131-52-8
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00010128
Clave InChI VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-4-methoxy, pubchem13135, 3-ethoxy-p-anisaldehyde, acmc-1ca82, 3-ethoxy-4methoxybenzaldehyde, 3ethoxy-4-methoxybenzaldehyde, ksc183c6j, 3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyd, 4-methoxy-3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 244728
Nombre IUPAC 3-etoxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C=O)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.