Learn More
3-Etoxi-2,6-difluorofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15454587 250 mg 250 miligramos
15444587 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15454587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31931.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-33-0
Fórmula molecular C10H9F2NO
Peso molecular (g/mol) 197.185
Número MDL MFCD11519375
Clave InChI SNFOWHHWCGVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl acetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl ethanenitrile, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, jrd
PubChem CID 55252374
Nombre IUPAC 2-(3-etoxi-2,6-difluorofenil)acetonitrilo
SMILES CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)CC#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.18
Porcentaje de pureza 97%