Learn More
3'-Etoxi-2',4'-difluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464527 1 g 1 g
15474527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31869.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-40-3
Fórmula molecular C10H10F2O2
Peso molecular (g/mol) 200.185
Número MDL MFCD09258734
Clave InChI WKSSJUBUQZDDLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone, 1-3-ethoxy-2,4-difluorophenyl ethanone, 1-acetyl-3-ethoxy-2,4-difluorobenzene, 3'-ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737651
Nombre IUPAC 1-(3-etoxi-2,4-difluorofenilo)etanona
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone
Índice de refracción 1.489
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.18
Porcentaje de pureza 97%