Learn More
BRAND™ 3-Device Charging Stand
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
EE.UU./Japón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Soporta y carga de forma segura los 3 instrumentos electrónicos Transferpette™
- Adaptador 100–240 V de CA.
- Elija el tipo de enchufe RU/Irlanda o EE.UU./Japón
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de carga de tres dispositivos |
| Para utilizar con (equipo) | Transferpette™ electrónica |
| Tipo de tapón | EE.UU./Japón |
| Cantidad | 1 unidad |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |