Learn More
3'-Desoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446859
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. 15446859
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65366.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-03-0
Fórmula molecular C10H13N5O3
Peso molecular (g/mol) 251.25
Número MDL MFCD00037998
Clave InChI OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Sinónimo cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Número UN UN2811
Beilstein 35194
Índice Merck 14,2529
Nombre IUPAC (2R,3R,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo