Learn More
Ácido 3-ciclopenteno-1-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028249
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11487136
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25456.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-ciclopenteno-1-carboxílico se utiliza como producto intermedio en la producción de mesilato de dolasetrón.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7686-77-3
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00101764
Clave InChI XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-3-enecarboxylic acid, 3-cyclopentenecarboxylic acid, 3-cyclopentene-1-carhoxylic acid, cyclopent-3-ene carboxylic acid, cyclopentene-3-carboxylic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.243, 3-cyclopentene-1-carboxylicacid, acmc-1bh22, ksc377a8b
PubChem CID 853756
Nombre IUPAC ácido ciclopent-3-eno-1-carboxílico
SMILES C1C=CCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Densidad 1.084
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 95%