Learn More
Cloruro de 3-ciclohexeno-1-carbonilo, 96 %
Código de producto. 11355379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11355379 1 g 1 g
11365379 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11355379
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50390.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3-ciclohexeno-1-carbonilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-67-2
Fórmula molecular C7H9ClO
Peso molecular (g/mol) 144.60
Número MDL MFCD00013780
Clave InChI CXWMHIRIXVNVQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-cyclohexene-1-carbonyl chloride, 3-cyclohexenecarbonyl chloride, cyclohex-3-enecarbonyl chloride, 3-cyclohexene-1-carbonylchloride, acmc-20an5a, 3-cyclohexenecarbonylchloride, 3-cyclohexene carbonyl chloride, 1-cyclohex-3-enecarbonyl chloride, 3-cyclohexene-1-carbonyl chloride #, 3-cyclohexenecarboxylic acid chloride
PubChem CID 523058
Nombre IUPAC cloruro de ciclohex-3-eno-1-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexene-1-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.6
Porcentaje de pureza 96%