Learn More
3-Cianocumarina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15452172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15452172 5 g 5 g
15442172 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15452172
Marca: Thermo Scientific Acros 456590050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 15119-34-3
Fórmula molecular C10H5NO2
Peso molecular (g/mol) 171.16
Número MDL MFCD00115699
Clave InChI QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
Nombre IUPAC 2-oxocromo-3-carbonitrilo
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyanocoumarin
Punto de fusión 184.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.15
Porcentaje de pureza 97%