Learn More
3-Ciano-2-metoxipiridina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429067 250 mg 250 miligramos
15409067 1 g 1 g
15419067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52373.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-ciano-2-metoxipiridina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7254-34-4
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD07363804
Clave InChI IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 252099
Nombre IUPAC 2-metoxipiridina-3-carbonitrilo
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-methoxypyridine
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza ≥97%