Learn More
(3-Cloropropil)triclorosilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11365129 25 g 25 g
11375129 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11365129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17770.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-06-3
Número MDL MFCD00013694
Especificaciones
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C3H6Cl4Si
Fórmula lineal Cl(CH2)3SiCl3
Número UN UN2987
Beilstein 1737851
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Sinónimo 3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane
Clave InChI OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)CCl
Nombre IUPAC tricloro(3-cloropropil)silano
Peso molecular (g/mol) 211.97
PubChem CID 75693
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.98
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid