Learn More
Ácido 3-clorofenoxiacético, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11354374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11354374 5 g 5 g
11364374 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11354374
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00939.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-32-9
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD00015850
Clave InChI XSBUXVWJQVTYLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenoxyacetic acid, 2-3-chlorophenoxy acetic acid, 3-chlorophenoxy acetic acid, m-chlorophenoxyacetic acid, acetic acid, 3-chlorophenoxy, 3-chloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid, m-chlorophenoxy, unii-jxk525064m, acmc-209m7g
PubChem CID 11497
Nombre IUPAC ácido 2-(3-clorofenoxi)acético
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1911185
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza ≥98%