Learn More
Cloruro de (3-clorofenoxi)acetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.548 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1871611 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.04 |
| Porcentaje de pureza | 95% |