Learn More
3-Chlorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021365
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11449050
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13671.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol is widely used in the pharmaceutical, dyes and organic synthesis industry. It is an important intermediate in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-clorofenol se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica, de colorantes y en la síntesis orgánica. También se utiliza como desinfectante. Es un importante intermedio en la síntesis de sustancias químicas.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-43-0
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002256
Clave InChI HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
Nombre IUPAC 3-clorofenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenol
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.245
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 50 g
Número UN UN2020
Beilstein 1634401
Índice Merck 14,2154
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza ≥98%