Learn More
3-(Clorometilo)-5-(2-tienilo)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2699183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10613043 250 mg 250 miligramos
10497632 1 g 1 g
10082214 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW06262CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306936-06-1
Fórmula molecular C7H5ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 200.64
Número MDL MFCD01571188
Clave InChI YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2798343
Nombre IUPAC 3-(clorometilo)-5-tiofen-2-il-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.65
Porcentaje de pureza 95%