Learn More
3-(Clorometil)-1,2,4-oxadiazol, Grado Técnico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.52 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |