Learn More
Ácido 3-clorobenzoico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757205 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10158652 25 g Frasco de plástico 25 g
10204090 100 g Frasco de plástico 100 g
10239453 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10158652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-80-8
Número MDL MFCD00002491
Clave InChI LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
Nombre IUPAC ácido 3-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154.0°C to 157.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H5ClO2
Fórmula lineal ClC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 337
Índice Merck 15, 2124
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso molecular (g/mol) 156.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino