missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 3-clorobenceno, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7026144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11415097 10 g 10 g
11425097 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11415097

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21973.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 15145-69-4
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD00082691
Clave InChI ACNQJGLSENYFQJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84803
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-(diclorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzal chloride
Densidad 1.38
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Cantidad 10 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.566
Número UN UN3265
Sinónimo 3-chlorobenzal chloride, 1-chloro-3-dichloromethyl benzene, alpha,alpha,3-trichlorotoluene, benzene,1-chloro-3-dichloromethyl, m-chlorbenzalchlorid, 3-chlorobenzalchloride, benzene, 1-chloro-3-dichloromethyl, 3-chlrobenzal chloride, acmc-20an68, 1-dichloromethyl-3-chlorobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.