Learn More
Clorhidrato de 3-cloroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11383097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383097 25 g 25 g
11393097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13484.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-85-5
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00035485
Clave InChI NMGHWHCTRGZZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroaniline hydrochloride, 3-chloroanilinium chloride, devol orange c, devol orange gc, m-chloroaniline hydrochloride, orange gc salt, orange base ngc, orange gcs salt, orange salt ngc, ansibases orange gc
PubChem CID 67336
Nombre IUPAC 3-cloroanilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroaniline hydrochloride
Punto de fusión ∽222°C (decomposition)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2018
Beilstein 3623168
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%