Learn More
3-Coro-N,N-dimetilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435138
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15435138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58964.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24167-52-0
Fórmula molecular C9H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.64
Número MDL MFCD01214035
Clave InChI JSXDHOISXRKLGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 3-chloro-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-m-chloro-benzamide, 3-cl-c6h4con ch3 2, aronis25695, 3-chlorophenyl-n,n-dimethylcarboxamide
PubChem CID 4466993
Nombre IUPAC 3-cloro-N,N-dimetilbenzamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%