Learn More
3-Cloro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-methylaniline |
| Densidad | 1.163 |
| Punto de ebullición | 243°C to 244°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.583 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2802319 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.6 |
| Porcentaje de pureza | 97% |